Läs mer
Leuco Malachite Green, TRC
Produktkod. 30137913
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137913 5 g
30132757 250 mg
17992335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3303005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-73-7
Molekylformel C23 H26 N2
Molekylvikt (g/mol) 330.47
Synonym Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis[N,N-dimethyl-, Aniline, 4,4'-benzylidenebis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(Phenylmethylene)bis[N,N-dimethylbenzenamine], 4,4'-Benzylidene bis[N,N-dimethylaniline], 4,4'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)phenylmethane, 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis(p-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]phenylmethane, C.I. Basic Green 4, leuco base, Leucomalachite green, Malachite green leuco, Malachite green leuco base, NSC 36379, p,p'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
IUPAC-namn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyl]-N,N-dimethylaniline
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucomalachite green
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
Formel vikt 330.2096
Procent renhet >95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Leuco Malachite Green
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Leucomalachite Green