Läs mer
Leukokristallviolett, 99,8 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463392 5 g 5g
11473392 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215519505
Kemiska identifierare
CAS 603-48-5
Molekylformel C25H31N3
Molekylvikt (g/mol) 373.54
MDL-nummer MFCD00008314
InChI-nyckel OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
PubChem CID 69048
IUPAC-namn 4-{bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyl}-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucocrystal violet
Namnnotering For HPLC analysis
Formel vikt 373.5
Procent renhet 99.8%
Färg Grå/lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver