Läs mer
Leucocrystal Violet D6 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leucocrystal violet D6 |
| CAS | 1173023-92-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C25 2H6 H25 N3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Leucocrystal Violet D6, Benzenamine, 4,4'-[[4-[di(methyl-d3)amino]phenyl]methylene]bis[N,N-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[[4-[bis(trideuteriomethyl)amino]phenyl]-[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.57 |
| Visa mer |