Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachite Grön
Produktkod. 11380378
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380378 2 g 2g
11370378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380378 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043758.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
Leucomalachite Green är ett reagens för kvantitativ kolorimetrisk mikrobestämning av hemoglobin och andra hemföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-73-7
Molekylformel C23H26N2
Molekylvikt (g/mol) 330.475
MDL-nummer MFCD00008315
InChI-nyckel WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline); Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
IUPAC-namn 4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-fenylmetyl]-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucomalachite Green
Smältpunkt 100°C to 102°C
Beilstein 2140506
Merck Index 14,5699
Löslighetsinformation Soluble in water (<0.1mg/ml),chloroform,benzene,ethyl ether,ethanol and toluene.
Formel vikt 330.47
Känslighet Air Sensitive
Kvantitet 2 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.