Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachite Grön
Produktkod. 10696801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696801 5 g Glasflaska 5g
10781242 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696801 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 402110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-73-7
Molekylformel C23H26N2
Molekylvikt (g/mol) 330.475
MDL-nummer MFCD00008315
InChI-nyckel WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4, 4';-Benzylidenebis(N, N-dimethylaniline), Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
IUPAC-namn 4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-fenylmetyl]-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucomalachite Green
Beilstein 13, 275
Merck Index 15, 5763
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 330.46
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Blå eller brun/grön till vit
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Leucomalachite Green
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.