Läs mer
Leucomalachite Green-d6 (phenylmethylene-d6), CDN
Produktkod. 30325232
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325232 0.005 g
30322299 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325232 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79850.005G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Leucomalachite green D6
CAS 1173021-13-0
Molekylformel C23 2H6 H20 N2
Kvantitet 0.005 g
Synonym 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6)
InChI formel InChI=1 S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23 H,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D,9 D,23 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
IUPAC-namn 4-[deuterio-[4-(dimethylamino)phenyl]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline
Molekylvikt (g/mol) 336.5
Formel vikt 336.2473 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.