Läs mer
Leucomalachite Green-d6, TRC
Produktkod. 30473664
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473664 100 mg
30465346 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL330333100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173021-13-0
Molekylformel C23 2H6 H20 N2
Molekylvikt (g/mol) 336.5
Synonym 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6)
IUPAC-namn 4-[deuterio-[4-(dimethylamino)phenyl]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucomalachite green D6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D,23D
Formel vikt 336.2473
Procent renhet >95%