Läs mer
Leucomycin (technical), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leucomycin |
| CAS | 1392-21-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Leucomycin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Ayermicina, C 637, Kitasamycin, Sineptina, Stereomycine, Syneptine; |
| Kvantitet | 100 mg |