Learn More
Greiner Bio-One Leucosep polypropen centrifugeringsrör med rund botten
Product Code. 10030322
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
12 ml
50 ml
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Bottenform:
Konisk
Rund
Unit Size:
Paket med 250
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Bottenform unitSize
10030322 50 ml Aseptiskt tillverkad Konisk Paket med 250
15985291 12 ml Aseptiskt tillverkad Rund -
10388663 12 ml Aseptiskt tillverkad Rund Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10030322 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 227288
Only null left
Add to basket
Add to basket
För effektiv separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg.
  • Anrikning direkt från helblod
  • Förenklad fyllning genom porös barriär
  • Snabb separation på 15 minuter vid rumstemperatur
  • Avlägsnande av erytrocyter och granulocyter
  • Ingen rekontaminering med erytrocyter
  • Service Plan
    Nej
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
För användning med Separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg
Inkluderar Porös barriär
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugerör