Läs mer
Greiner Bio-One Leucosep polypropen centrifugeringsrör med rund botten
Produktkod. 10388663
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
50 ml
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Bottenform:
Konisk
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Bottenform unitSize
10388663 12 ml Aseptiskt tillverkad Rund Paket med 500
15985291 12 ml Aseptiskt tillverkad Rund -
10030322 50 ml Aseptiskt tillverkad Konisk Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10388663 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 163288
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För effektiv separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg.
  • Anrikning direkt från helblod
  • Förenklad fyllning genom porös barriär
  • Snabb separation på 15 minuter vid rumstemperatur
  • Avlägsnande av erytrocyter och granulocyter
  • Ingen rekontaminering med erytrocyter
  • Serviceplan
    Nej
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Material Polypropen
För användning med Separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg
Inkluderar Porös barriär
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Bottenform Rund
Produkttyp Centrifugerör (förfylld)