Läs mer
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine
Produktkod. 16401047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16401047 50 mg
1 options
Produktkod. 16401047 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113278
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine belongs to the class of organic compounds known as dipeptides.
Specifikationer
Renhet 97.0%
CAS 3063-05-6
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 278.35 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 4 mg/mL (14.37 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 1.11 mg/mL (3.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)