Läs mer
Leucylisoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C12H24N2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.33, 244.34 |
| InChI-nyckel | AZLASBBHHSLQDB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCC(C)C(NC(=O)C(N)CC(C)C)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |