Läs mer
Invitrogen™ Multispecies Leukotriene B4 Competitive ELISA Utrustning
Beskrivning
Multispecies Leukotriene B4 (LTB4) ELISA kvantifierar LTB4 i human saliv, urin, svinplasma och vävnadsodlingsmedium.
Metodens princip
Denna LTB4 konkurrenskraftiga ELISA kit är en immunanalys för kvantitativ bestämning av leukotrien B4 (LTB4) i biologiska vätskor. Analysen är baserad på konkurrensen mellan LTB4 i standarden eller provet och alkaliskt fosfataskonjugerad LTB4 (LTB4-AP) för en begränsad mängd LTB4 monoklonal antikropp bunden till en anti-kanin IgG förbelagd 96-brunnars platta. När koncentrationen av LTB4 i provet ökar, minskar mängden LTB4-AP som fångas av beläggningsantikroppen. Således finns det ett omvänt förhållande mellan optisk densitet (OD) och mängden analyt i provet.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 11,7 till 120 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <5.63 pg/mL |
| Beskrivning | LTB4 Konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Konjugera | AP |
| Immunoassay Kit Format | Kolorimetrisk ELISA (p-NPP-substrat) med plattor |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Saliv, Supernatant, Urin |
| Specificitet | Ingen signifikant korsreaktion med PGE2, PGF2a, 20-OH-LTB4, 20-COOH-LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, 5(S)-HETE, 12(S)-HETE, 15(S)-HETE; mindre än 1 % korsreaktion med 12-epi-LTB4; ca. 5% korsreaktion med 6-trans-LTB4 och 6-trans-12-epi-LTB4 |
| Tillräckligt för | 96 mikroplattor brunnar |
| Målarter | Människa, Gris |
| Visa mer |