Läs mer
Leupeptin, >96.5%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Produktkod. 11428191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428191 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11428191 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215155301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Renhet >96.5%
Analysera >96.5%
CAS 103476-89-7
Färg White
Formatera Powder
Molekylvikt (g/mol) 427.57
Produkttyp Leupeptin Hemisulfate