Läs mer
Melford Leupeptin hemisulfat
Produktkod. 30018381
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018381 25 mg
30018379 5 mg
30018380 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018381 Leverantör Melford Leverantörsnummer L220350.025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Reversibel hämmare av cystein- och serinproteaser som liknar trypsin, hämmar katepsin B, kallikrein, papain, plasmin, trombin och trypsin.
Reversibel hämmare av cystein- och serinproteaser som liknar trypsin, hämmar katepsin B, kallikrein, papain, plasmin, trombin och trypsin. Arbetskoncentration: 1-10uM
Specifikationer
CAS 103476-89-7
Molekylformel C20H38N6O4 1/2H2SO4