Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin hemisulfat
Produktkod. 15493809
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15493809 100 mg
15483809 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493809 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61188.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5408.17 SEK
    4855.65 SEK / 100mg
    Save 552.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reversibel proteashämmare som hämmar katepsin B, kalpain och trypsin | CAS: 103476-89-7 | C20H39N6O4+
Reversibel proteashämmare, som hämmar katepsin B, kalpain och trypsin Farmaceutisk komposition som innehåller leupeptinhemisulfat används som ett medel mot malaria. Det används vid behandling av bullerinducerad hörselnedsättning. Det skyddar också hjärtat från myokardial bedövning. Vidare används det för att hämma serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein och katepsin B.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reversibel proteashämmare, som hämmar katepsin B, kalpain och trypsin. Farmaceutisk sammansättning som innehåller leupeptinhemisulfat används som ett medel mot malaria. Det används vid behandling av bullerinducerad hörselnedsättning. Det skyddar också hjärtat från myokardial bedövning. Vidare används det för att hämma serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein och katepsin B.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol, dimetylformamid och ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103476-89-7
Molekylformel C20H39N6O4+
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Leupeptin
Formel vikt 475.59
Löslighet Löslig i vatten vid 50 mg/ml
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Form Pulver
Kvantitet 100 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Leupeptin hemisulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Leupeptin hemisulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.