missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Leupeptin hydroklorid, MP Biomedicals

Produktkod. 11452491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452491 1 mg 1mg
11462491 5 mg 5mg
11472491 25 mg 25mg
11482491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11452491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219562401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 24125-16-4
Molekylformel C20H39ClN6O4
Molekylvikt (g/mol) 463.02
InChI-nyckel OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym leupeptin hydrochloride, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide hydrochloride, acetyl-leu-leu-arg-al nieani, leupeptin hydrochloride, microbial hplc, n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16219551
IUPAC-namn 2-acetamido-N-[1-[[5-(diaminometylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-metyl-1-oxopentan-2-yl]-4-metylpentanamid;hydroklorid
LEDER CC(C)CC(C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O)NC(=O)C.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Leupeptin Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 463
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.