missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Leupeptin hydroklorid, MP Biomedicals

Produktkod. 11482491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482491 100 mg 100mg
11452491 1 mg 1mg
11462491 5 mg 5mg
11472491 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11482491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219562480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 24125-16-4
Molekylformel C20H39ClN6O4
Molekylvikt (g/mol) 463.02
InChI-nyckel OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym leupeptin hydrochloride, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide hydrochloride, acetyl-leu-leu-arg-al nieani, leupeptin hydrochloride, microbial hplc, n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16219551
IUPAC-namn 2-acetamido-N-[1-[[5-(diaminometylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-metyl-1-oxopentan-2-yl]-4-metylpentanamid;hydroklorid
LEDER CC(C)CC(C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O)NC(=O)C.Cl

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Leupeptin Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.