Läs mer
Leupeptin trifluoroacetat salt, MP Biomedicals
Produktkod. 11442491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442491 25 mg 25mg
11422491 1 mg 1mg
11432491 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219562325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 SEK
    3937.62 SEK / 25mg
    Save 197.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 147385-61-3
Molekylformel C22H39F3N6O6
Molekylvikt (g/mol) 540.59
MDL-nummer MFCD00133458
InChI-nyckel WUHGBZVQELGOMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym leupeptin trifluoroacetate salt, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide; trifluoroacetic acid, trifluoroacetic acid-n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide 1/1
PubChem CID 44134799
IUPAC-namn N-{5-[(diaminometyliden)amino]-1-oxopentan-2-yl}-2-(2-acetamido-4-metylpentanamido)-4-metylpentanamid; trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leupeptin Trifluoroacetate Salt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 540.6
Fysisk form Powder