Läs mer
Leuprolide Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1269.4 |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |