missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levamisol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30321782
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321782 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321782 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14629690AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Levamisol
CAS 14769-73-4
Analyt- eller komponentnamn Levamisol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)-, (6S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (-)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2.1-b]thiazole, (-)-Tetramisole, (S)-(-)-Levamisole, 5: PN: WO2015086738 SEQID: 8 claimed sequence, Anthelsol, Ketrax, L-Tetramisole, Lepuron, Levamisol, Levamisole, Levipor, Levomol, Levomysol, Levovermax, Nilverm LV, Totalon, Vermisol 150, Wormicid, l-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, l-Tetramisole
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
LEDER C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC-namn (6S)-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 204.29
Kvantitet 1 ml
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.