Läs mer
Levamisole-d5 Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Produktkod. 30040493
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30040493 1 x 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30040493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT85921X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levamisole-d5 Hydrochloride
CAS 1246819-64-6
Molekylformel C11 D5 H7 N2 S . H Cl
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
LEDER Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 245.78
Formel vikt 245.0802
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Levamisole-d5 Hydrochloride 1 mg/mL