missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levamisole-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levamisole-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-64-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 D5 H7 N2 S . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.78 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?