missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levamisole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Levamisole EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 4335-28-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levamisole Hydrochloride Imp. D (EP), Levamisole Imp. D (EP), 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3-dihydro-6-phenyl-, 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, Levamisole Hydrochloride Impurity D, Levamisole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,8H,6-7H2 |
| LEDER | C1Cn2cc(nc2S1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?