missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levamisole EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30460894
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460894 4 x 25 mg
30051462 25 mg
30051989 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460894 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0706.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Levamisole EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
CAS 4335-28-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H10 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Levamisole Hydrochloride Imp. D (EP), Levamisole Imp. D (EP), 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3-dihydro-6-phenyl-, 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, Levamisole Hydrochloride Impurity D, Levamisole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H10N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,8H,6-7H2
Lösningstyp Neat
LEDER C1Cn2cc(nc2S1)c3ccccc3
IUPAC-namn 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Molekylvikt (g/mol) 202.28
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 202.0565 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.