Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Levamisolhydroklorid, 99+%
Produktkod. 10666202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666202 10 g Glasflaska 10g
10495355 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666202 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 187870100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1424.37 SEK
    1278.65 SEK / 10g
    Save 145.72 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16595-80-5 | C11H12N2S·ClH | 240,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16595-80-5
Molekylformel C11H12N2S·ClH
Molekylvikt (g/mol) 240.76
MDL-nummer MFCD00012675
InChI-nyckel LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonym levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC-namn (6S)-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;hydroklorid
LEDER C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levamisole hydrochloride
Smältpunkt 226 °C till 231 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 5511
Specifikt rotationsförhållande −127,50 (20,00 °C c=5,H2O)
Specifik rotation -127.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 210 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol och propylenglykol, sparsamt lösliga i etanol, lätt lösliga i kloroform, hexan och aceton
Formel vikt 240.76
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Levamisole hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Levamisole hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.