Läs mer
Levamisolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462853
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462853 10 mg
1 options
Produktkod. 30462853 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0706.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Analyt- eller komponentnamn Levamisole Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC-namn (6S)-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 240,0488 g/mol