Läs mer
Levamisolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30475566
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30475566 1 g
1 options
Produktkod. 30475566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3311001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Molekylformel C11 H12 N2 S . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
LEDER Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC-namn (6S)-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Formel vikt 240.0488