Läs mer
Levamlodipine besylate, MedChemExpress
Beskrivning
Levamlodipine besylate ((S)-Amlodipine besylate) is a powerful dihydropyridine calcium channel blocker, possessing vasodilation properties and used in the treatment of hypertension and angina.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levamlodipine besylate |
| CAS | 150566-71-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H31ClN2O8S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-Amlodipine besylate Levoamlodipine besylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (264.53 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)[C@@H]1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.OS(C3=CC=CC=C3)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.05 |
| Visa mer |