Läs mer
Levcromakalim, MedChemExpress
Produktkod. 16462147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16462147 50 mg 50mg
16436008 10 mg -
16408627 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16462147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14255
MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N2O3
Kvantitet 50 mg
Synonym (-)-Cromakalim BRL 38227
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
LEDER CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Molekylvikt (g/mol) 286.33
Formel vikt 286.33
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation