Läs mer
Tocris Bioscience™ Levcromakalim
Beskrivning
Levcromakalim is an active enantiomer of the prototypical Kir6 (KATP) channel opener Cromakalim. Hypotensive and airways relaxant. IC50 = 490 nM in guinea pig trachea.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levcromakalim |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 286.33 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.331 |