Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART Specifikationscertifierade ampull- och locksatser, nivå 1 vardagsanalys
Artikelnummer. 17855184 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk) Totalt:
1,25 ml
Material:
Glas
Förslutningstyp:
Plugg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17855184
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 6EKSHV81
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd nivå 1 SureSTART™ Specifikation Certifierade Vial and Cap Kits för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för dagliga analyser och är kompatibla med alla instrumenttyper.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikationscertifierade ampull- och locksatser. Välj produkter på nivå 1 för ett prisvärt alternativ för daglig kromatografianalys med hjälp av kärndetektorteknologi. Välj från en mängd olika satser som innehåller kortgängade skruvflaskor i genomskinliga propen- och polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Specifikation Certifierade Kit
För daglig analys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stängningsfärg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Glas
Inkluderar 200 injektionsflaskor och pluggar
Storlek (metrisk) öppning 8 mm
Hårdhet 75 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 1,25 ml
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Plugg
Höjd (metrisk) 40 mm
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Specifikation Certifierad injektionsflaska och locksats
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Nej
Typ av flaska 1,25 ml Shell-flaska, nivå 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt