Läs mer
Elma™ Nivåuppsättningar
Modell:
L
M
S
XL
Beskrivning
- Rostfritt stål med plasthandtag (10 till 120 och 180 till 300) eller Rilsan beläggning (150)
- Ergonomiska handtag
- Autoklaveringsbar
- Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
- Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nivåuppsättning |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Modell | M |