Läs mer
Levetimide, MedChemExpress
Beskrivning
Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levetimide |
| CAS | 21888-99-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM) |
| LEDER | O=C(N1)[C@](C2=CC=CC=C2)(CCC1=O)C3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vikt | 362.46 |
| Visa mer |