Läs mer
Levetiracetam 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30461098
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461098 1 ml
1 options
Produktkod. 30461098 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1372.0001
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnamn Levetiracetam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 170,1055 g/mol