Läs mer
Levetiracetam Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levetiracetam Carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 171.0895 |
| Procent renhet | >95% |