missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levetiracetam-d6, TRC

Produktkod. 30477174
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30477174 2.5 mg 2.5mg
30468698 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3315012.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1133229-29-4
Molekylformel C8 2H6 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide-α-d, α-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-oxo-, (αS)-, Levetiracetam-D6
IUPAC-namn (2S)-2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N1CCCC1=O)C(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Levetiracetam butyl-D6
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D2,6D
Formel vikt 176.1432
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.