missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levetiracetam-D6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levetiracetam pyrrolidin-d6 |
| CAS | 1133229-30-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 D6 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide-d6, (-)-Levetiracetam-d6, Keppra-d6, Levesam 500-d6, UCB-L 059-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-5-oxo-pyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?