Läs mer
Levetiracetam EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Levetiracetam EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridin-2-ol |
| CAS | 72762-00-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyridin-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H5 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2-Hydroxypyridine, Levetiracetam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7) |
| LEDER | Oc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridin-2-ol |
| Visa mer |