Läs mer
Levetiracetam, Lipomed
Produktkod. 30457680
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30457680 50 mg
1 options
Produktkod. 30457680 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMLVT155650
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnamn Levetiracetam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O2
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC-namn (2 S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 170,1055 g/mol