Läs mer
Levetiracetam, LoGiCal
Produktkod. 30460386
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460386 10 mg
1 options
Produktkod. 30460386 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1372.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnamn Levetiracetam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 170,1055 g/mol