Läs mer
Levetiracetam, Mikromol™
Produktkod. 17941716
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17941716 250 mg
1 options
Produktkod. 17941716 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1372.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnamn Levetiracetam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
LEDER CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170,1055 g/mol