Learn More
Levetiracetam, Mikromol™
Product Code. 17941716
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
17941716 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 17941716 Supplier Mikromol Supplier No. MM1372.000250
 Restricted Item
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyte or Component Names Levetiracetam
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H14 N2 O2
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI Formula InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC Name (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Quantity 250 mg
Formula Weight 170.1055 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.