Läs mer
Levetiracetam
Produktkod. 15711799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15711799 25 g 25g
15701799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15711799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 SEK
    2337.65 SEK / 25g
    Save 327.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102767-28-2
Molekylformel C8H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD03265610
InChI-nyckel HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
IUPAC-namn (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
LEDER CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
Smältpunkt 117,0 °C
Kvantitet 25 g
Specifik rotation -76
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 104 g/100 ml. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, metanol, aceton
Formel vikt 170.21
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.