Läs mer
Tocris Bioscience™ Levetiracetam
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18702494
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18702494 10 mg
18742594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18702494 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2839/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1487.85 SEK / 10mg
    Save 87.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Antiepileptic; binds SV2A
Levetiracetam is an antiepileptic that displays distinctive properties from conventional antiepileptic drugs. Displays potent seizure protection in animal models of chronic epilepsy but lacks activity in acute seizure models. Binds synaptic vesicle protein 2A (SV2A) and inhibits Na+-dependent Cl-/HCO3- exchange. In a mouse model of Alzheimer's disease, Levetiracetam rescues levels of presynaptic vesicle fusion and neurotransmitter release, reduces Aβ42 and APP levels and decreases deposits of amyloid plaque; in vitro Levetiracetam inhibits Aβ-induced glutamate from astrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102767-28-2
Molekylformel C8H14N2O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 170.21
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 170.21