Läs mer
Levetiracetam, TRC
Produktkod. 17992855
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992855 50 mg
17990755 100 mg
17964505 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL33150050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102767-28-2
Molekylformel C8 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levetiracetam, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
IUPAC-namn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
LEDER CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levetiracetam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Formel vikt 170.1055
Procent renhet >95%