missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levobetaxolol hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16464347
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464347 50 mg -
16438468 10 mg 10mg
16438276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16464347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0381B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Levobetaxolol hydrochloride is a beta-adrenergic receptor inhibitor (beta blocker) that can lower the pressure in the eye.

Levobetaxolol hydrochloride is a beta-adrenergic receptor inhibitor (beta blocker) that can lower the pressure in the eye.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Levobetaxolol hydrochloride
CAS 116209-55-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H30ClNO3
Kvantitet 50 mg
Synonym (S)-Betaxolol hydrochloride AL-1577A
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 343.89
Formel vikt 343.89
Procent renhet 98.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.