Läs mer
Levobunolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levobunolol, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 327.1601 |
| Procent renhet | >95% |