Läs mer
Levokarnitin, Mikromol™
Produktkod. 17933266
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933266 250 mg
1 options
Produktkod. 17933266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0759.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Levokarnitin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Carnitine
CAS 541-15-1
Analyt- eller komponentnamn L-Carnitine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
LEDER C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxy-4-(trimetylazaniumyl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 161.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161,1052 g/mol