Läs mer
Levocarnitine propionate hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levocarnitine propionate hydrochloride |
| CAS | 119793-66-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H20ClNO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Propionylcarnitine chloride ST-261 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (985.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (236.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)=O.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.72 |
| Visa mer |